5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06753266 Numéro CAS: 34385-94-9 |