Imprimer
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phg(4-Cl)-OH, 4-Chloro-L-2-phenylglycine, L-2-(4-Chlorophenyl)glycine, (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
OR953851-25G OR953851-5G
APOSOR953851-25GEA 265 EUR
APOSOR953851-25G APOSOR953851-5G
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
H-Phg(4-Cl)-OH
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701467
Numéro CAS: 67336-19-0