3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂BrClN₂S Point d'ébullition: 192…194 °C Point de fusion: 24…25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00799287 Numéro CAS: 37159-60-7 |