Imprimer
Acide 4-bromo-o-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 78.3 EUR
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
Acide 4-bromo-o-toluique
Acide 4-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040905
Numéro CAS: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III