Imprimer
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Ethoxycarbonyl-1,2-benzisoxazole, Ethyl 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylate
OR953650-1G OR953650-250MG
APOSOR953650-1GEA 719 EUR
APOSOR953650-1G APOSOR953650-250MG
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659787
Numéro CAS: 57764-49-5