Imprimer
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 63.8 EUR
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Poids moléculaire: 190.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191310
Numéro CAS: 169749-99-9