Imprimer
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953558-1G OR953558-5G
APOSOR953558-1GEA 217 EUR
APOSOR953558-1G APOSOR953558-5G
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463630
Numéro CAS: 50982-66-6