Imprimer
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 261 EUR
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015438
Numéro CAS: 33499-42-2