Imprimer
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953479-100MG OR953479-1G OR953479-250MG
APOSOR953479-100MGEA 168 EUR
APOSOR953479-100MG APOSOR953479-1G APOSOR953479-250MG
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₂S
Poids moléculaire: 170.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06654975
Numéro CAS: 40808-25-1