Imprimer
4-Methylisatin 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methyl-1H-indole-2,3-dione
OR953472-1G OR953472-250MG
APOSOR953472-1GEA 632 EUR
APOSOR953472-1G APOSOR953472-250MG
4-Methylisatin 95%
4-Methylisatin
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463404
Numéro CAS: 1128-44-5