Imprimer
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953399-1G OR953399-250MG
APOSOR953399-1GEA 435 EUR
APOSOR953399-1G APOSOR953399-250MG
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 154.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00996156
Numéro CAS: 180741-46-2