4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02571849 Numéro CAS: 16168-93-7 |