Imprimer
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyclopropyl(phenyl)methanamine
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 105 EUR
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Formule: C₁₀H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05191945
Numéro CAS: 23459-38-3