Imprimer
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953326-1G OR953326-5G
APOSOR953326-1GEA 0 EUR
APOSOR953326-1G APOSOR953326-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037879
Numéro CAS: 69947-09-7