Imprimer
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 754 EUR
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01755876
Numéro CAS: 28920-67-4