Imprimer
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Methylsulphonyl)propan-1-ol
OR953133-10G OR953133-1G OR953133-5G
APOSOR953133-10GEA 95.7 EUR
APOSOR953133-10G APOSOR953133-1G APOSOR953133-5G
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol
Formule: C₄H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01696727
Numéro CAS: 2058-49-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III