Imprimer
Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953064-1G OR953064-5G
APOSOR953064-1GEA 24.4 EUR
APOSOR953064-1G APOSOR953064-5G
Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Formule: C₅H₅NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18075580
Numéro CAS: 55842-56-3