Imprimer
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(1-Pyrazolyl)propionic Acid
OR953062-1G OR953062-5G
APOSOR953062-1GEA 55.1 EUR
APOSOR953062-1G APOSOR953062-5G
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 140.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01822327
Numéro CAS: 89532-73-0