Imprimer
Acide 2-phénylisobutyrique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952994-100G OR952994-500G
APOSOR952994-100GEA 30.1 EUR
APOSOR952994-100G APOSOR952994-500G
Acide 2-phénylisobutyrique 98%
Acide 2-phénylisobutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014332
Numéro CAS: 826-55-1