Imprimer
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952926-1G OR952926-25G OR952926-5G
APOSOR952926-1GEA 102 EUR
APOSOR952926-1G APOSOR952926-25G APOSOR952926-5G
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017523
Numéro CAS: 104175-24-8