Imprimer
2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952890-1G OR952890-5G
APOSOR952890-1GEA 219 EUR
APOSOR952890-1G APOSOR952890-5G
2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
2-(4-Methylphenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035923
Numéro CAS: 20927-98-4