Imprimer
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952720-1G OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA 178 EUR
APOSOR952720-1G APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175950
Numéro CAS: 84545-14-2