1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 153.1784 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035737 Numéro CAS: 1444-94-6 |