Imprimer
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952598-1G OR952598-5G
APOSOR952598-1GEA 0 EUR
APOSOR952598-1G APOSOR952598-5G
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00906963
Numéro CAS: 72784-43-1