Imprimer
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952532-1G OR952532-250MG OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA 284 EUR
APOSOR952532-1G APOSOR952532-250MG APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06380317
Numéro CAS: 18870-77-4