Imprimer
(1-Chloroéthyl)benzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Phenylethyl chloride
OR9525-25ML OR9525-500ML
APOSOR9525-25MLEA 125 EUR
APOSOR9525-25ML APOSOR9525-500ML
(1-Chloroéthyl)benzène 97%
(1-Chloroéthyl)benzène
Formule: C₆H₅CHClCH₃
Poids moléculaire: 140.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018870
Numéro CAS: 672-65-1