Imprimer
Bromure de 3-chlorophénéthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952414-1G OR952414-25G OR952414-5G
APOSOR952414-1GEA 101 EUR
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G APOSOR952414-5G
Bromure de 3-chlorophénéthyle 97%
Bromure de 3-chlorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117465
Numéro CAS: 16799-05-6