Imprimer
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene
OR9524-25G OR9524-1G OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA 352 EUR
APOSOR9524-25G APOSOR9524-1G APOSOR9524-5G
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087057
Numéro CAS: 34633-69-7