Imprimer
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952315-1G OR952315-5G
APOSOR952315-1GEA 21.5 EUR
APOSOR952315-1G APOSOR952315-5G
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235034
Numéro CAS: 4786-52-1