Imprimer
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 106 EUR
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375372
Numéro CAS: 65169-43-9