Imprimer
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952281-1G OR952281-250MG
APOSOR952281-1GEA 632 EUR
APOSOR952281-1G APOSOR952281-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375374
Numéro CAS: 66909-34-0