Imprimer
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9522-1G OR9522-250MG OR9522-5G
APOSOR9522-1GEA 75.4 EUR
APOSOR9522-1G APOSOR9522-250MG APOSOR9522-5G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formule: C₉H₁₀N₄O
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269303
Numéro CAS: 144835-67-6