Benzylpropylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Benzylpropan-1-amine
Formule:
C₁₀H₁₅N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015197 Numéro CAS: 2032-33-9 |