Imprimer
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952041-10G OR952041-1G OR952041-5G
APOSOR952041-10GEA 964 EUR
APOSOR952041-10G APOSOR952041-1G APOSOR952041-5G
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07345525
Numéro CAS: 540490-54-8