Imprimer
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9520-1G OR9520-5G OR9520-25G
APOSOR9520-1GEA 84.1 EUR
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisole
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Formule: C₈H₈N₂O₅
Point de fusion: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192097
Numéro CAS: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II