Imprimer
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(4-Methoxy-2-methylphenyl)acetamide, 4'-Methoxy-2'-methylacetanilide, 4-Acetamido-3-methylanisole
OR951990-1G OR951990-25G OR951990-5G
APOSOR951990-1GEA 109 EUR
APOSOR951990-1G APOSOR951990-25G APOSOR951990-5G
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
2-Acetamido-5-methoxytoluene
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458126
Numéro CAS: 31601-41-9