Imprimer
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 226 EUR
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781352
Numéro CAS: 885519-03-9