Imprimer
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(N,N-Dimethylamino)pyridine-5-carboxylic acid
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 161 EUR
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357408
Numéro CAS: 82846-28-4