Imprimer
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951877-1G OR951877-25G OR951877-5G
APOSOR951877-1GEA 0 EUR
APOSOR951877-1G APOSOR951877-25G APOSOR951877-5G
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₆O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859942
Numéro CAS: 67808-64-4