Imprimer
4-Chloro-3,5-dinitrotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9518-10G OR9518-1G
APOSOR9518-10GEA 72.5 EUR
APOSOR9518-10G APOSOR9518-1G
4-Chloro-3,5-dinitrotoluène
4-Chloro-3,5-dinitrotoluène
Formule: C₇H₅ClN₂O₄
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060535
Numéro CAS: 5264-65-3