Imprimer
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 364 EUR
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495889
Numéro CAS: 57276-65-0