Imprimer
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidone, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidinone
OR951681-1G OR951681-5G
APOSOR951681-1GEA 66.7 EUR
APOSOR951681-1G APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 176.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100993
Numéro CAS: 13691-22-0