Imprimer
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951666-10G OR951666-1G OR951666-5G
APOSOR951666-10GEA 754 EUR
APOSOR951666-10G APOSOR951666-1G APOSOR951666-5G
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01211603
Numéro CAS: 17511-89-6