Imprimer
Methyl-3-aminopicolinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951644-1G OR951644-25G
APOSOR951644-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951644-1G APOSOR951644-25G
Methyl-3-aminopicolinate 98%
Methyl-3-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08695602
Numéro CAS: 36052-27-4