Imprimer
Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951533-10G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 88.6 EUR
APOSOR951533-10G APOSOR951533-5G
Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Ethyl-3-aminopicolinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661294
Numéro CAS: 27507-15-9