Imprimer
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951461-100G OR951461-25G
APOSOR951461-100GEA 232 EUR
APOSOR951461-100G APOSOR951461-25G
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425695
Numéro CAS: 22821-77-8