2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₃NO Poids moléculaire: 175.23 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00229868 Numéro CAS: 5351-07-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...