Imprimer
L-Valine methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951448-100G OR951448-500G
APOSOR951448-100GEA 30.1 EUR
APOSOR951448-100G APOSOR951448-500G
L-Valine methyl ester hydrochloride 98%
L-Valine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012497
Numéro CAS: 6306-52-1