Imprimer
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951387-1G OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA 57.2 EUR
APOSOR951387-1G APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692534
Numéro CAS: 177478-49-8