Imprimer
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): C-Phenyl-c-pyridin-4-yl-methylamine
OR951385-100MG OR951385-1G OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA 48 EUR
APOSOR951385-100MG APOSOR951385-1G APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Poids moléculaire: 184.240 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06589768
Numéro CAS: 58088-57-6